Merck
Z4902
Sigma-Aldrich
ZD 7114 塩酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
ICI D7114, アセトアミド、2-[4-[2-[[(2S)-2-ヒドロキシ-3-フェノキシプロピル]アミノ]エトキシ]フェノキシ]-N-(2-メトキシエチル)-
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H30N2O6 · HCl
CAS番号:
分子量:
454.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -10.7°, c = 1.0 in methanol
white to off-white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.COCCNC(=O)COc1ccc(OCCNC[C@H](O)COc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C22H30N2O6.ClH/c1-27-13-12-24-22(26)17-30-21-9-7-20(8-10-21)28-14-11-23-15-18(25)16-29-19-5-3-2-4-6-19;/h2-10,18,23,25H,11-17H2,1H3,(H,24,26);1H/t18-;/m0./s1
InChI Key
KCAMZVQSGDBGGF-FERBBOLQSA-N
生物化学的/生理学的作用
ZD 7114は、β3アドレナリン受容体に選択的に作用するアゴニストです。β3アドレナリン受容体は、脂肪組織と平滑筋で発現されます。
特徴および利点
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Z4902-25MG:
Z4902-5MG:
Z4902-BULK:
Z4902-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
β-Adrenoceptors are activated either by norepinephrine or epinephrine. Learn more about the role of β-adrenoceptors in protein expression, cell signaling, and metabolism research.