Merck
Z373443
Sigma-Aldrich
LiposoFast Liposome Factory
Replacement gas-tight 0.5 mL syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
詳細
均一径単層リポソームを高速で効率的に形成。原理は簡単:脂質エマルションを多孔性ポリカーボネート膜を通して繰り返し押し出し、膜を支持するカプセルに取り付けられた特別に改良された気密シリンジで行ったり来たりさせます。付属のシリンジを使用すると、ユニット容量は0.5 mLで、デッドボリュームは事実上ゼロです。100~400 nmの孔径の膜が利用可能です。