Merck
Z367885
Scienceware® colony counter system
Magnifier for mini light box, free-standing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
メーカー/製品名
Bel-Art
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
自立式のルーペにより、スライド、ペトリ皿、マルチウェルプレート、ゲル、または文字がよく見えるようになります。精密に成型されたレンズの拡大率は1.75倍です。このユニークなスタンドにより、Mini Light Boxなど様々な対象の上に設置できます。寸法:レンズ104.8×142.9 mm(41/8×55/8インチ)、スタンド高さ171.8 mm(6 3/4インチ)。
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP