Merck
Z340391
Sigma-Aldrich
Gradient Mixer
size 15 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
サイズ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SIGMAでは、4種類のサイズのグラジエントミキサーを揃えています。小型の15および30 mLミキサーは、スクロースまたは塩化セシウム溶液を用いた遠心勾配を調製するのに最適です。大型の50および100 mLミキサーは、線状ポリアクリルアミドゲルの勾配を調製するのに主に使用します。100 mLミキサーは、マルチキャスターシステムと併用するよう設計されています。いずれのミキサーも単一のアクリルブロック製です。リザーバーチャンバー、ミキシングチャンバーの2つのチャンバーからなり、相互連結バルブが付いています。もう1つのバルブは、ミキシングチャンバーの出力流量を調節します。勾配を一定に維持するため、磁気攪拌バーをミキシングチャンバーに配置できます。ミキサーの底はすべてフラットなため、マグネチックスターラー上に置くことができます。ミキサーにはサポートロッドもあり、これを使ってミキサーをスタンドに固定して、さらに安定させることができます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rawad Hodeify et al.
Science advances, 4(9), eaau1935-eaau1935 (2018-09-29)
Store-operated Ca2+ entry (SOCE) encodes a range of cellular responses downstream of Ca2+ influx through the SOCE channel Orai1. Orai1 recycles at the plasma membrane (PM), with ~40% of the total Orai1 pool residing at the PM at steady state.