Merck
Z336785
ワークステーション ストレージ/ディスペンサーボックス、PMMA
size large
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
サイズ
large
メーカー/製品名
BRAND
L × W × H
165 mm × 152 mm × 355 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ディスポ-ザブルピペットチップ、マイクロ遠心チュ-ブ、パスツ-ルピペットなどの、研究室で使用する多数の小さな器具類の保管および取り出しに最適です。一番上のカバ-は取り外しでき、前部のカバ-は蝶番式です。
その他情報
BR131900 (India)