Merck
Z327786
BRAND® graduated pipette, PP, high clarity
capacity 0-2 mL , 0.020 accuracy
別名:
graduated pipet
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
物質
polypropylene
詳細
blue ring mark
特徴
graduations
subdivision 0.1 mL
包装
pack of 12
メーカー/製品名
BRAND 27610
キャパシティ
0-2 mL , 0.020 accuracy
吸引チューブ外径
≤8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
破損しにくい製品です。フッ素やケイ酸など、ガラス製ピペットを使用できない用途に最適です。60°Cまでの温度に曝しても、誤差限界の超過が生じることはありません。目盛および刻印の保護のため、60°C以下での洗浄を推奨します。
その他情報
BR27610 (India)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.