Merck
Y1521
Sigma-Aldrich
YS-49 一水和物
≥98% (HPLC)
別名:
1,2,3,4-テトラヒドロ-1-(1-ナフタレニルメチル)-6,7-イソキノリンジオール 臭化水素酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO2 · HBr · H2O
CAS番号:
分子量:
404.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
溶解性
H2O: >10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Br.Oc1cc2CCNC(Cc3cccc4ccccc34)c2cc1O
InChI
1S/C20H19NO2.BrH.H2O/c22-19-11-15-8-9-21-18(17(15)12-20(19)23)10-14-6-3-5-13-4-1-2-7-16(13)14;;/h1-7,11-12,18,21-23H,8-10H2;1H;1H2
InChI Key
QHCUNMLYODPTIU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
YS-49は、酸化的損傷から細胞を保護します。抗炎症薬であり、PI3K/Aktシグナリングのアクチベーターです。ヒゲナミンのアナログであるYS-49は、内皮細胞のヘムオキシゲナーゼ(HO-1)を誘導し、酸化的損傷から細胞を保護します。この化合物は、HO-1産生を介してAng II刺激によるVSMCの増殖を阻害することが報告されており、JNK経路とROS産生の両方を阻止します。また、JPETに報告された研究では、CKD712(S-YS-49)がPI3Kシグナリング経路の活性化を通じ、心保護効果や抗炎症作用をもたらすことが示されています。これらの効果は、PI3Kインヒビターであるワートマニンによりアンタゴナイズされます。
特徴および利点
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the PKB/Akt page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
Y1521-BULK:
Y1521-5MG:
Y1521-VAR:
Y1521-25MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology