Merck
XQS20
Sigma-Aldrich
Triton XQS-20 solution
70% in H2O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
詳細
anionic
濃度
70% in H2O
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
XQS20-VAR:
XQS20-BULK:
XQS20-500ML:
XQS20-1GA:
XQS20-100ML:
試験成績書(COA)