Merck
WPB01538
Whirl-Pak® USDA Stand Up Bag
capacity 24 oz (710 mL), bag W × L × thickness 15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
24111500
NACRES:
NB.35
物質
clear linear low-density polyethylene (LLDPE)
無菌性
sterile
特徴
label plain white
包装
pkg of 500 ea
メーカー/製品名
Nasco Whirl-pak® B01538
bag W × L × thickness
15 cm (6 in.) × 23 cm (9 in.) × 0.076 mm
キャパシティ
24 oz (710 mL)
詳細
These bags are approved and designed with USDA methods and approved processesin mind.
特徴および利点
  • USDA and FDA approved
  • USDA approved fill-line fore efficient and accurate sample submission
  • Post-manufacturing sterilization
法的情報
Whirl-pak is a registered trademark of The Aristotle Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)