Merck
V5627
Sigma-Aldrich
Val-Ser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16N2O4
CAS番号:
分子量:
204.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
形状
solid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)C(N)C(=O)NC(CO)C(O)=O
InChI
1S/C8H16N2O4/c1-4(2)6(9)7(12)10-5(3-11)8(13)14/h4-6,11H,3,9H2,1-2H3,(H,10,12)(H,13,14)
InChI Key
STTYIMSDIYISRG-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
V5627-BULK:
V5627-50MG:
V5627-VAR:
V5627-500MG:
V5627-100MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A non-planar peptide bond in L-seryl-L-valine.
Anders Moen et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 60(Pt 8), o564-o565 (2004-08-06)
L-valyl-L-serine trihydrate.
Johansen A, Midtkandal R, Roggen H, Gorbitz CH.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 61, 198-200 (2005)
Studies on the conformation of amino acids. IX. Conformations of butyl, seryl, threonyl, cystennyl, and valyl residues in a dipeptide unit.
P K Ponnuswamy et al.
Biopolymers, 10(3), 565-582 (1971-01-01)