詳細
Light-sensitive; store under argon.
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
oil
色
gold
溶解性
DMSO: soluble >5 mg/mL
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)Nc1ccc(O)cc1C
InChI
1S/C27H39NO2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-27(30)28-26-22-21-25(29)23-24(26)2/h7-8,10-11,13-14,16-17,21-23,29H,3-6,9,12,15,18-20H2,1-2H3,(H,28,30)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI Key
WUZWFRWVRHLXHZ-ZKWNWVNESA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
V3264-VAR:
V3264-25MG:
V3264-BULK:
V3264-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)