Merck
V2503
Sigma-Aldrich
Val-Ala p-Nitroanilide acetate salt
protease substrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N4O4 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
368.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(O)=O.CC(C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N4O4.C2H4O2/c1-8(2)12(15)14(20)16-9(3)13(19)17-10-4-6-11(7-5-10)18(21)22;1-2(3)4/h4-9,12H,15H2,1-3H3,(H,16,20)(H,17,19);1H3,(H,3,4)/t9-,12-;/m0./s1
InChI Key
FKCPQOSQHMADPR-CSDGMEMJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
V2503-25MG:
V2503-VAR:
V2503-BULK:
V2503-100MG:
試験成績書(COA)