抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using microwave-treated sections of human placental tissue
quantitative precipitin assay: 1:10,000 using 125I-Tyr0-Urocortin (rat)
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... UCN(7349)
rat ... Ucn(29151)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- radioimmunoassay (RIA)
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
U4757-.2MG:
U4757-.1ML:
U4757-BULK:
U4757-.2ML:
IXO11360:
U4757-VAR:
試験成績書(COA)