安全性情報
U1506
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphosphogalactose-[galactose-1-3H(N)]
aqueous ethanol solution
別名:
UDP-Gal
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H22N2O17P2
CAS番号:
分子量:
564.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
aqueous ethanol solution
標識化の程度
10-25 Ci/mmol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
物理的形状
Ethanol: water (70:30) solution
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
79.0 °F
引火点(℃)
26.1 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
U1506-50UCI:
U1506-250UCI:
U1506-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)