Merck
TMO331830
Nunc® latch rack
for 1.8 mL external thread universal tubes, plastic, 48 positions, case of 10 ea
別名:
Nunc® barcoded latch rack, tube rack
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.12
物質
plastic
包装
case of 10 ea
メーカー/製品名
Nunc 331830
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Store tubes for automated picking/placing, liquid handling and other high throughput applications using the Thermo Scientific Nunc Universal Latch Rack for Cryogenic Tubes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)