物質
round bottom natural polypropylene copolymer
無菌性
non-sterile
特徴
without cap
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Nalgene 3110-0150
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Improve rotor fit and performance using Thermo Scientific Nalgene High-Speed Round-Bottom PPCO Centrifuge Tubes, featuring uniform wall thickness and diameter. Tubes have excellent chemical resistance.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)