物質
clear
polystyrene
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
case of 30 ea
メーカー/製品名
Nunc 164688
プレートL × W
128 mm × 86 mm
サイズ
384 well
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nunc® 384ウェルプレート(ポリスチレン)
- 利用可能な細胞培養表面処理(Nunclon®Δ処理)
- 未処理表面は保存、アッセイ、スクリーニングに使用
- 免疫測定法(ELISA)にはMaxiSorp™およびPolySorp®を使用
- 透明プレートは、比色分析法およびサンプル保存用
- 白色プレートは蛍光、発光分析用
- 黒色プレートは蛍光分析用
- 白および黒色プレートは、クロストークを最小限に抑制
- 角丸正方形のウェルにより、ウィッキング(毛細管作用)を除去
- 光学的読み取りに適した平底
- シンチレーション測定に最適
- 作業容量範囲:10~100 μL/ウェル
法的情報
MaxiSorp is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Nunclon is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
PolySorp is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)