Merck
T9130
Sigma-Aldrich
DL-Tyrosine methyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO3 · HCl
CAS番号:
分子量:
231.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(O)cc1
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T9130-25G:
T9130-5G:
T9130-BULK:
T9130-100G:
試験成績書(COA)