詳細
cationic
分子量
591.71 g/mol
アプリケーション
sample preparation
SMILES記法
Br.CCCCCCCCCCCCCCCC[N](C)(C)CCN(Cc1ccc(OC)cc1)c2ncccn2
InChI
1S/C32H55N4O.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-27-36(2,3)28-26-35(32-33-24-19-25-34-32)29-30-20-22-31(37-4)23-21-30;/h19-25H,5-18,26-29H2,1-4H3;1H
InChI Key
PBWQBSCBSFJTLE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7783-BULK:
T7783-250MG:
T7783-VAR:
T7783-1G:
T7783-5G:
試験成績書(COA)