Merck
T7012
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムブロミド
≥99%
別名:
TEAブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(Br)
CAS番号:
分子量:
210.16
Beilstein:
3563430
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
アッセイ
≥99%
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T7012-25G:
T7012-250G:
T7012-BULK:
T7012-100G:
T7012-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)