アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white
溶解性
H2O: >20 mg/mL
オーガナイザー
Acorda Therapeutics
SMILES記法
Cl[H].Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCCN3
InChI
1S/C9H8ClN5S.ClH/c10-5-1-2-6-8(15-16-14-6)7(5)13-9-11-3-4-12-9;/h1-2H,3-4H2,(H2,11,12,13);1H
InChI Key
ZWUKMNZJRDGCTQ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T6950-BULK:
T6950-10MG:
T6950-50MG:
T6950-VAR:
試験成績書(COA)