アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CCN1C(=O)N(C2=C(CO)CN(CC2)CC3CCCCCCC3)c4ccccc14
InChI
1S/C24H35N3O2.ClH/c1-2-26-22-12-8-9-13-23(22)27(24(26)29)21-14-15-25(17-20(21)18-28)16-19-10-6-4-3-5-7-11-19;/h8-9,12-13,19,28H,2-7,10-11,14-18H2,1H3;1H
InChI Key
YEVMLMQAMCKVSC-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
T5830-BULK:
T5830-VAR:
T5830-5MG:
T5830-25MG:
試験成績書(COA)