Merck
T5568
Sigma-Aldrich
チロホスチンAG 835
≥92%
別名:
(+)-(S)-N-(α-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B50
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H16N2O3
CAS番号:
分子量:
308.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥92%
形状
crystalline
有効性
IC50 (860 nanomolar for the inhibition of EGFR-kinase activity.)
溶解性
DMSO or ethanol: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H](NC(=O)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-12(14-5-3-2-4-6-14)20-18(23)15(11-19)9-13-7-8-16(21)17(22)10-13/h2-10,12,21-22H,1H3,(H,20,23)/b15-9+/t12-/m0/s1
InChI Key
UMGQVUWXNOJOSJ-DGGAMASNSA-N
生物化学的/生理学的作用
Protein tyrosine kinase inhibitor.
調製ノート
Tyrphostin AG 835 is soluble in ethanol and DMSO.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3