Merck
T4699
Sigma-Aldrich
Tetrahydroberberine
≥99% (HPLC), solid
別名:
5,8,13,13a-Tetrahydro-9,10-dimethoxy-6H-benzo[g]-1,3-benzodioxolo[5,6-alpha]quinolizine, Canadine, THB, Tetrahydroumbellatine, Xanthopuccine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21NO4
CAS番号:
分子量:
339.39
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
solid
yellow
溶解性
DMSO: soluble >10 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2CC3N(CCc4cc5OCOc5cc34)Cc2c1OC
InChI
1S/C20H21NO4/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2/h3-4,8-9,16H,5-7,10-11H2,1-2H3
InChI Key
VZTUIEROBZXUFA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
Dopamine receptor antagonist; nicotinic acetylcholine receptor (α4β2, α4β4, α7, α1β, 1γδ) modulator
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Schroeder, K.M.
Abstr. Soc. Neurosci, #137.4 (2002)
J Wu et al.
Brain research, 775(1-2), 214-218 (1998-01-24)
In the patch-clamp perforated whole-cell recording mode, tetrahydroberberine (THB), a novel dopamine (DA) receptor antagonist, inhibits not only DA-induced outward K+ currents, but also acetylcholine-, caffeine- or strychnine-induced outward current. However, THB does not affect either GABA- or glycine-induced Cl-