Merck
T4521
Sigma-Aldrich
トリフェニルメタン
~90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)3CH
CAS番号:
分子量:
244.33
Beilstein:
1909753
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
アッセイ
~90%
bp
358-359 °C/754 mmHg (lit.)
mp
92-94 °C (lit.)
密度
1.014 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
InChI Key
AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T4521-100G:
T4521-BULK:
T4521-25G:
試験成績書(COA)