Merck
T4250
Sigma-Aldrich
1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン
≥99%
別名:
TPB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C=CHCH=C(C6H5)2
CAS番号:
分子量:
358.47
Beilstein:
1914229
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
アッセイ
≥99%
mp
207-209 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccc(cc1)\C(=C\C=C(/c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C28H22/c1-5-13-23(14-6-1)27(24-15-7-2-8-16-24)21-22-28(25-17-9-3-10-18-25)26-19-11-4-12-20-26/h1-22H
InChI Key
KLCLIOISYBHYDZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Used as a scintillation reagent.
以下による置換
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T4250-1G:
T4250-25G:
T4250-5G:
T4250-10G:
T4250-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)