アッセイ
≥98%
形状
solid
有効性
700 nM IC50
溶解性
DMSO: soluble
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)c1cc(\C=C(/C#N)C(=O)NCCCc2ccccc2)cc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C25H30N2O2/c1-17(2)22-14-20(15-23(18(3)4)24(22)28)13-21(16-26)25(29)27-12-8-11-19-9-6-5-7-10-19/h5-7,9-10,13-15,17-18,28H,8,11-12H2,1-4H3,(H,27,29)/b21-13+
InChI Key
JANPYFTYAGTSIN-FYJGNVAPSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T4192-BULK:
T4192-VAR:
T4192-5MG:4548173212982