Merck
T2650
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-テトラヒドロ-1-ナフトール
別名:
(S)-(+)-α-テトラロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12O
CAS番号:
分子量:
148.20
Beilstein:
2208779
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChI Key
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T2650-BULK:
T2650-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)