Merck
T165
Sigma-Aldrich
S(+)-Terguride
solid
別名:
S(+)-N,N-Diethyl-N′([8α]-6-methylergolin-8-yl)urea, S(+)-Terguride (5R, 8S, 10R)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28N4O
CAS番号:
分子量:
340.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D +28°, c = 0.2 in pyridine(lit.)
white
溶解性
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
SMILES記法
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CN2C)NC(=O)N(CC)CC
遺伝子情報
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
生物化学的/生理学的作用
Ergot derivative; dehydrogenated analog of lisuride; D2 dopamine receptor partial agonist.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
T165-BULK:
T165-10MG:
T165-100MG:
T165-VAR:
T165-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
T Akai et al.
Annals of neurology, 33(5), 507-511 (1993-05-01)
Behavioral effects of terguride, a partial dopamine D2 agonist, on 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP)-lesioned parkinsonian cynomolgus monkeys were compared with those of the dopamine agonist apomorphine and the dopamine antagonist haloperidol. Terguride alone ameliorated the parkinsonism without inducing any sign of excitability