Merck
T111N8-HH
Sigma-Aldrich
NPPOC-dT Amidite
別名:
NPPOC-dT RayDite, NPPOC-dT ホスホロアミダイト
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H40N5O10P
CAS番号:
分子量:
649.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
タイプ
for DNA synthesis, for DNA synthesis
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥96% (31P-NMR)
≥96.0% (reversed phase HPLC)
包装
pkg of 1 × 0.25 g T111N81-01
pkg of 1 × 1 g T111N01-01
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for NMR (13C-NMR)
screw cap bottle
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)O[C@H]1C[C@@H](O[C@@H]1COC(=O)OCC(C)c2ccccc2[N+]([O-])=O)N3C=C(C)C(=O)NC3=O
InChI
1S/C29H40N5O10P/c1-18(2)33(19(3)4)45(42-13-9-12-30)44-24-14-26(32-15-20(5)27(35)31-28(32)36)43-25(24)17-41-29(37)40-16-21(6)22-10-7-8-11-23(22)34(38)39/h7-8,10-11,15,18-19,21,24-26H,9,13-14,16-17H2,1-6H3,(H,31,35,36)/t21?,24-,25+,26+,45?/m0/s1
InChI Key
ZOIPTUUCAAKGFT-GPZIPZSXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
本製品およびその使用は米国特許番号第5,763,599号によって保護されています。
RayDite is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T111N81-01:
T111N01-01:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)