Merck
T0567
Sigma-Aldrich
Gel staining tray
L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 7 1/2 in. (19 cm)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NB.51
L × W
7 1/2 in. (19 cm) × 7 1/2 in. (19 cm)
詳細
Optically clear down to 300 nm; photograph gels with UV or visible light right in the tray. Small feet at corners protect bottom from scratching. Stackable: rock several gels at once; stacking seals tray below to prevent evaporation and spills. For use with aqueous staining and destaining solutions only.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1