Merck
SYNB140100
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 100 mL, green polypropylene cap
別名:
Synthware B140100, glass graduated bottle with screw cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass 3.3
clear bottle
green polypropylene cap
wide-mouth
無菌性
non-sterile
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Kemtech B140250
キャパシティ
100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 100mL includes Accessories: GL45-L
アプリケーション
kemetch; synthware; media bottle; GL45
特徴および利点
Organic Chemistry
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)