Merck
SRP5276
Sigma-Aldrich
FGFR1 (V561M), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
BFGFR, C-FGR, CD331, CEK, FLG, FLT2, KAL2, N-SAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO®
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
23.8-36.8 nmol/min·mg
分子量
~75 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... FGFR1(2260)
詳細
FGFR1(別名FLT2)は繊維芽細胞増殖因子レセプター(FGFR)ファミリーのメンバーであり、このファミリーを構成する4種類の膜貫通型チロシンキナーゼ分子(FGFR1~4)は17種類の繊維芽細胞増殖因子(FGF1~17)に対する高親和性レセプターとして機能します。FGFレセプターファミリーは中胚葉の誘導、パターン形成、細胞の増殖や遊走、器官形成、骨増殖など生物学的な多数のプロセスにおいて重要な役割を果たしています。FGFR1は選択的スプライシングによって複数のスプライスバリアントが生じ、胚発生期間や成体でそれぞれ発現が異なっています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5276-10UG:
試験成績書(COA)