Merck
SRP5129
Sigma-Aldrich
RhoD、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
RHOHP1, RHOM, Rho
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~22 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RHOD(29984)
詳細
RhoDは、プロテインキナーゼと相互作用するRho遺伝子ファミリーのメンバーであり、活性型GTPアーゼの標的分子として機能します。RhoはGTPと結合し、ミオゲニンやMEF2遺伝子の発現を制御することによって筋分化に極めて重要な役割を果たしています。さらに、Rhoはエンドソームの動態やアクチン細胞骨格の再編成に関与しており、膜輸送の調整に役割を果たしています。mDiaとROCKは、Rhoの下流エフェクター分子としてアクチン細胞骨格におけるRhoの作用を仲介しています。mDiaが核形成と重合化によってアクチンフィラメントを生成し、ROCKがミオシンを活性化することにより、アクトミオシン線維束の誘導や収縮性に必要とされるアクチン-ミオシンの架橋がおこります。
物理的形状
50 mM MOPS(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP5129-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stéphane Gasman et al.
Nature cell biology, 5(3), 195-204 (2003-02-11)
Early endosomes move bidirectionally between the cell periphery and the interior through a mechanism regulated by the low molecular weight GTPase RhoD. Here, we identify a novel splice variant of human Diaphanous, hDia2C, which specifically binds to RhoD and is
Shuh Narumiya et al.
Cancer metastasis reviews, 28(1-2), 65-76 (2009-01-23)
The Rho subgroup of the Rho GTPases consisting of RhoA, RhoB and RhoC induces a specific type of actin cytoskeleton and carry out a variety of functions in the cell. mDia and ROCK are downstream effectors of Rho mediating Rho