Merck
SRP5126
Sigma-Aldrich
RGS1、Hisタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
1R20, BL34, IER1, IR20
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~26 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... RGS1(5996)
詳細
RGS1は、Gタンパク質シグナリング制御因子(RGS)ファミリーのメンバーであり、Gタンパク質のシグナル伝達活性を低下させます。RGS1は、GTPが結合した活性型のGαサブユニットと結合してGTPアーゼ活性化タンパク質(GAP)として作用することにより、GTPからGDPへの転換率を上昇させ、シグナル伝達を終結させます。RGS1は、腎細胞癌(RCC)組織やメラノーマにおいて広範な発現上昇がみられています。メラノーマにおけるRGS1の発現は、腫瘍の厚さや分裂速度の上昇、血管病変の存在と相関しています。さらに、RGS1の発現上昇と、無再発生存率あるいは疾患特異的生存率(DSS)の低下との間に有意な関連性があることも報告されています。
物理的形状
50 mMリン酸ナトリウム(pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mMイミダゾール, 0.1 mM PMSF, 0.25 mM DTT, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP5126-50UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
David A Sierra et al.
Genomics, 79(2), 177-185 (2002-02-07)
The regulators of G-protein signaling (RGS) proteins are important regulatory and structural components of G-protein coupled receptor complexes. RGS proteins are GTPase activating proteins (GAPs) of Gi-and Gq-class Galpha proteins, and thereby accelerate signaling kinetics and termination. Here, we mapped
Javier Rangel et al.
The American journal of surgical pathology, 32(8), 1207-1212 (2008-06-27)
RGS1 (regulator of G protein signaling 1) encodes a member of the regulator of G protein family. Recently, RGS1 was found to be overexpressed in gene expression-profiling studies of melanoma. However, no analyses have been reported of its expression at