安全性情報
SRP3243
Sigma-Aldrich
IL-3β ラット由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
HCGF, MCGF(マスト細胞増殖因子), P細胞刺激因子, マルチ-CSF
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
rat
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
≤10 ng/mL ED50
分子量
16.3 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
rat ... IL3(24495)
詳細
IL-3は、コミットした巨核球系、顆粒球・マクロファージ系、赤血球系、好酸球系、好塩基球系、肥満細胞系の前駆細胞の生存、分化、増殖を促進させる造血成長因子です。IL-3はT細胞、肥満細胞、好酸球から産生されて、血小板新生、ファゴサイトーシス、および抗体を介した細胞毒性を亢進させます。IL-3は単球を活性化できるため、免疫調節に関する別の役割を持つ可能性が示唆されます。IL-3の活性の多くは、他のサイトカインの副刺激に依存します。IL-3は種特異的な様々に糖鎖付加されたサイトカインです。組み換えラットIL-3βは144個のアミノ酸残基からなる16.3 kDaの球状タンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
IL-3は、コミットした巨核球系、顆粒球・マクロファージ系、赤血球系、好酸球系、好塩基球系、肥満細胞系の前駆細胞の生存、分化、増殖を促進させる造血成長因子です。組み換えラットIL-3βは144個のアミノ酸残基からなる16.3 kDaの球状タンパク質です。
シーケンス
MISDRGSDAH HLLRTLDCRT IALEILVKLP YPQVSGLNNS DDKANLRNST LRRVNLDEFL KSQEEFDSQD TTDIKSKLQK LKCCIPAAAS DSVLPGVYNK DLDDFKKKLR FYVIHLKDLQ PVSVSRPPQP TSSSDNFRPM TVEC
物理的形状
凍結乾燥品(5 mMクエン酸ナトリウム、pH 4.0)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3243-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
In Peptide Growth Factors and their Receptors I.
Ihle, J.N.
Peptide Growth Factors and their Receptors I, 541-575 (1991)
J N Ihle
Chemical immunology, 51, 65-106 (1992-01-01)
Considerable information has accumulated over the past several years relating to the biological activities of IL-3 which supports that concept that IL-3 has a unique capacity to support the proliferation and differentiation of a wide spectrum of hematopoietic cells. The