安全性情報
SRP0610
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) GPC3, His-Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
DGSX, OCI-5, SGB, SGBS, glypican 3, glypican proteoglycan 3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
フォーム
frozen liquid
分子量
62 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
Monkey ... GPC3(14734)
詳細
Monkey, GPC3, also known as glypican 3, DGSX, glypican proteoglycan 3, OCI-5, SGB, SGBS, and SGBS1, GenBank Accession No. XM_005594608, a.a. 22-599 (end), with C-terminal His-tag, MW=62 kDa, expressed in HEK293 cell expression system.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0610-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)