安全性情報
SRP0591
Sigma-Aldrich
PD-1 (I126A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
44.5 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PDCD1(5133)
詳細
Human secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_014143, amino acids 25-167 with an I126A mutation, fused at the C-terminus with the Fc portion of human IgG1, and C-terminal Avitag , expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 44.5 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
法的情報
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0591-50UG:
試験成績書(COA)