安全性情報
SRP0551
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) PD-1, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
別名:
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
リコンビナント
expressed in HEK 293 cells
形状
frozen liquid
分子量
42.6 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
詳細
Monkey secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
物理的形状
Aqueous solution
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0551-100UG:
試験成績書(COA)