安全性情報
SRP0418
Sigma-Aldrich
WDR5 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
BIG-3, SWD3, WD Repeat Domain 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
37.5 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... WDR5(11091)
詳細
Human WDR5 (WD Repeat Domain 5), also known as SWD3 or BIG-3 (GenBank Accession No. NM_017588) amino acids 2-334 (end) with N-terminal His-tag, MW=37.5 kDa, expressed in Sf9 insect cells via a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0418-100UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
WDR5, a complexed protein.
Raymond C Trievel et al.
Nature structural & molecular biology, 16(7), 678-680 (2009-07-07)
Yan-Yi Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 107(2), 815-820 (2010-01-19)
Viral infection causes activation of the transcription factors NF-kappaB and IRF3, which collaborate to induce type I interferons (IFNs) and cellular antiviral response. The mitochondrial outer membrane protein VISA acts as a critical adapter for assembling a virus-induced complex that
Zain Odho et al.
The Journal of biological chemistry, 285(43), 32967-32976 (2010-08-19)
Histone modification is well established as a fundamental mechanism driving the regulation of transcription, replication, and DNA repair through the control of chromatin structure. Likewise, it is apparent that incorrect targeting of histone modifications contributes to misregulated gene expression and