安全性情報
SRP0381
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
包装
pkg of 20 μg
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
Mutant version of EZH2 5 member complex, with a Tyr- to-Ser mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein (GenBank Accession No. NM_004456). This mutation is often cited in the scientific literature as Y641S in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0381-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryan D Morin et al.
Nature genetics, 42(2), 181-185 (2010-01-19)
Follicular lymphoma (FL) and the GCB subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) derive from germinal center B cells. Targeted resequencing studies have revealed mutations in various genes encoding proteins in the NF-kappaB pathway that contribute to the activated B-cell