安全性情報
SRP0361
Sigma-Aldrich
PLK3 Polo Box Domain human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
PRK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
aqueous solution
分子量
80.5 kDa
包装
pkg of 100 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PLK3(1263)
詳細
Human N-terminal MBP tagged Plk3 polo box domain (GenBank Accession No.NM_004073/NP_004064), amino acids 335-646 with C-terminal His-tag, MW=80.5 kDa, expressed in an E. coli expression system.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP0361-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhongkui Li et al.
The Journal of biological chemistry, 280(17), 16843-16850 (2005-01-27)
RelA, the p65 subunit of NF-kappaB transcription factors, plays a key role in regulation of antiapoptotic and proapoptotic responses. However, the downstream target genes regulated by RelA-NF-kappaB in the initiation of proapoptotic signaling were not identified. We previously showed that
Suqing Xie et al.
Oncogene, 23(21), 3822-3829 (2004-03-17)
MEK1, a gene product that regulates cell growth and differentiation, also plays an important role in Golgi breakdown during the cell cycle. We have recently shown that polo-like kinase (Plk3) is Golgi localized and involved in Golgi dynamics during the