Merck
SRP0344
Sigma-Aldrich
EGFR active mouse
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
別名:
ERBB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
形状
aqueous solution
分子量
62 kDa
包装
pkg of 10 μg
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
mouse ... EGFR(13649)
詳細
Mouse EGFR (GenBank Accession No. NM_207655/ NP_997538), amino acids 670-1210 with C-terminal Flag-tag, MW = 62 kDa, expressed in SF9 cells via a Baculovirus expression system.
アプリケーション
酵素キネティクスの研究をはじめ、インヒビターのスクリーニングや選択性プロファイリングにもご利用いただけます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP0344-10UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ariel Talavera et al.
Molecular immunology, 48(12-13), 1578-1585 (2011-05-20)
The EGF receptor is an important target of cancer immunotherapies. The 7A7 monoclonal antibody has been raised against the murine EGFR, but it cross-reacts with the human receptor. The results from experiments using immune-competent mice can therefore, in principle, be
Jeffrey D Kearns et al.
Molecular cancer therapeutics, 14(7), 1625-1636 (2015-04-26)
Although EGFR is a validated therapeutic target across multiple cancer indications, the often modest clinical responses to current anti-EGFR agents suggest the need for improved therapeutics. Here, we demonstrate that signal amplification driven by high-affinity EGFR ligands limits the capacity