Merck
SRP0184
Sigma-Aldrich
Aha1 Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
別名:
AHA1, AHSA1, Activator of heat shock 90kDa protein ATPase homolog 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (SDS-PAGE)
形状
aqueous solution
分子量
38 kDa
包装
pkg of 200 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
濃度
>0.02 mg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... AHSA1(10598)
詳細
Human recombinant full-length AHA1 with C-terminal HIS tag (GenBank Accession No. NM_012111), expressed in E. coli. MW = 38 kDa,
アプリケーション
ATPase activity assay for Hsp90alpha.
物理的形状
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 30% glycerol and 3 mM DTT.
調製ノート
氷上で解凍してください。最初に解凍した際、チューブを軽く遠心して内容物を完全に回収してください。酵素液は一回の使用量ずつ分注してください。分注された希釈前の酵素を-70°Cで保存してください。注記:酵素は凍結解凍の繰り返しに非常に弱いので、注意してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP0184-200UG:
試験成績書(COA)