Merck
SRE0086
Sigma-Aldrich
Lysis Solution for Blood
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105600
形状
liquid
品質水準
保管温度
room temp
詳細
The Lysis Solution for Blood is used together with the Neutralization Solution for Blood (SRE0087) to rapidly extract and neutralize DNA from whole blood, whole blood dried on a blood card, and cultured mammalian cells.
その他情報
Stable for two years from the date of manufacture when stored at room temperature. Do not use past expiration date printed on product label.
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRE0086-PH:
SRE0086-25ML:
SRE0086-BULK:
SRE0086-VAR:
SRE0086PROC:
試験成績書(COA)