SML3792
MRIA9 Trifluoroacetate
≥96% (HPLC)
別名:
8-(((2r,5r)-5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl)-6-(2-chloro-4-(3-fluoropyridin-2-yl)phenyl)-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one trifluoroacetate, 8-[(trans -5-Amino-1,3-dioxan-2-yl)methyl]-6-[2-chloro-4-(3-fluoro-2-pyridinyl)phenyl]-2-(methylamino)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one trifluoroacetate
アッセイ
≥96% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
Fc1c(nccc1)c2cc(c(cc2)C3=Cc4c(nc(nc4)NC)N(C3=O)C[C@@H]5OC[C@H](CO5)N)Cl
InChI Key
QKNBRNSGPNCARD-SGNKCFNYSA-N
生物化学的/生理学的作用
注意
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3792-25MG:
SML3792-BULK:
SML3792-VAR:
SML3792-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)