SML3716
MS6105
≥98% (HPLC)
別名:
2-(5-(Cyclopropylmethyl)-3-(3-(6-(13-(((S)-1-((2S,4R)-4-hydroxy-2-((4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)carbamoyl)pyrrolidin-1-yl)-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)amino)-13-oxotridecanamido)hex-1-yn-1-yl)phenyl)-4-(4-sulfamoylbenzyl)-1H-pyrazol-1-yl)thiazole-4-carboxylic acid
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
O=C(NCCCCC#CC1=CC(C2=NN(C(CC3CC3)=C2CC4=CC=C(C=C4)S(N)(=O)=O)C5=NC(C(O)=O)=CS5)=CC=C1)CCCCCCCCCCCC(N[C@H](C(N6C[C@@H](C[C@H]6C(NCC7=CC=C(C=C7)C8=C(N=CS8)C)=O)O)=O)C(C)(C)C)=O
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3716-VAR:
SML3716-BULK:
SML3716-5MG:
SML3716-25MG:
試験成績書(COA)