Merck
SML3457
Sigma-Aldrich
JX06
≥98% (HPLC)
別名:
4,4′-(Dithiodicarbonothioyl)bis[morpholine], 4-Morpholinethiocarbonyl disulfide, Bis(4-morpholinethiocarbonyl) disulfide, Bis(oxydi-2,1-ethanediyl)-thiuram disulfide, Dimorpholinethiuram disulfide, JX 06, JX-06, NSC 402538
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H16N2O2S4
CAS番号:
分子量:
324.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
-10 to -25°C
InChI
1S/C10H16N2O2S4/c15-9(11-1-5-13-6-2-11)17-18-10(16)12-3-7-14-8-4-12/h1-8H2
InChI Key
KKVYOWPPMNSLCP-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
JX06 is a potent, PDK1-selective, covalent pyruvate dehydrogenase (PDH) kinase (PDHK, PDK) inhibitor (PDK1/2/3 IC50 = 49/101/313 nM; PDK4 IC50 >10 µM, IC50 >10 µM against >300 other kinases). JX06 inhibits cellular PDK substrate PDHA1 Ser293/232 phosphorylation, resulting in reduced aerobic glycolysis and cancer proliferation in cultures (1-10 µM) and in mice in vivo (40-80 mg/kg via daily i.p. injection; A549 & HT-29 xenografts). JX06 is shown to target PDK1 Cys240 for covalent modification.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3457-50MG:
SML3457-10MG:
SML3457-VAR:
SML3457-BULK:
試験成績書(COA)