SML3015
Arimoclomol maleate
≥98% (HPLC)
別名:
(+)-(R)-N-[2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]pyridine-1-oxide-3-carboximidoyl chloride, maleate salt, (R)-3-(Chloro(2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxyimino)methyl)pyridine 1-oxide, maleate salt, Anti-neurodegeneration agent 1, BRX 220, BRX-220, BRX220, N-[(2R)-2-Hydroxy-3-(1-piperidinyl)propoxy]-3-pyridinecarboximidoyl chloride 1-oxide, maleate salt, maleate salt
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white to beige
溶解性
H2O: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl/C(C1=CC=C[N+]([O-])=C1)=N\OC[C@@H](CN2CCCCC2)O.O=C(O)/C=C\C(O)=O
InChI
1S/C14H20ClN3O3.C4H4O4/c15-14(12-5-4-8-18(20)9-12)16-21-11-13(19)10-17-6-2-1-3-7-17;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,13,19H,1-3,6-7,10-11H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t13-;/m1./s1
InChI Key
OHUSJUJCPWMZKR-FEGZNKODSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML3015-10MG:
SML3015-VAR:
SML3015-BULK:
SML3015-50MG:
試験成績書(COA)