Merck
SML2951
Sigma-Aldrich
SGC-CK2-1
≥98% (HPLC)
別名:
N-(5-(3-Cyano-7-(cyclopropylamino)pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-ylamino)-2-methylphenyl)propionamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H21N7O
CAS番号:
分子量:
375.43
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
生物化学的/生理学的作用
SGC-CK2-1 is a potent and highly selective casein 2 (CK2, CKII) inhibitor (CK2α/CK2α′ IC50 = 4.2/2.3 nM by cell-free enzyme assay; DYRK2 IC50 = 440 nM, IC50≥3.4 μM against 465 other kinases). Unlike less specific CK2 inhibitors, SGC-CK2-1 shows no antiproliferation activity in HCT116 or U-87 MG cancer cultures (up to 10 μM) despite its potent cellular activity (CK2α/CK2α′ IC50 = 36/16 nM by cellular NanoBRET assay).
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
SML2951-VAR:
SML2951-BULK:
SML2951-25MG:
SML2951-5MG:
試験成績書(COA)